Merck
COMH2F649D34
Combi-Blocks, Inc.
1-Chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
25 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: LD-2319-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
25 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: LD-2319-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-chloro-2-(2-methoxyethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-11-6-7-12-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
YPBPZGBZHBKLLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2319
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2319
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)