Merck
COMH0C955712
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Ethylsulfamoyl)methyl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
25 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: LD-2054-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
25 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: LD-2054-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-{[(ethylamino)sulfonyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-2-11-16(14,15)7-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h3-6,11H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
GMECTSQCRNAKEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)