Merck
COMH0C9556A3
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-[(2-aminoethyl)amino]-5-nitrobenzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥66,000
5 G
¥183,000
ベンダーカタログ番号: CA-6015-1G
¥66,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥66,000
5 G
¥183,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.69
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CA-6015-1G
¥66,000
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-((2-aminoethyl)amino)-5-nitrobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O4.ClH/c1-17-10(14)8-6-7(13(15)16)2-3-9(8)12-5-4-11;/h2-3,6,12H,4-5,11H2,1H3;1H
InChI Key
ZCAWBBXIHITBCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6015
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-6015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)