Merck
COMH04239760
Combi-Blocks, Inc.
Trans-1-Boc-3-amino-4-methylpyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: SH-6682-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SH-6682-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (4S)-3-amino-4-methylpyrrolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-7-5-12(6-8(7)11)9(13)14-10(2,3)4;/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-,8?;/m0./s1
InChI Key
IXBLNFDWECFVSM-JPPWUZRISA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6682
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6682
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)