Merck
COMH04239449
Combi-Blocks, Inc.
2-[(E)-2-(2-Nitrophenyl)vinyl]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥96,400
ベンダーカタログ番号: QZ-9227-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥96,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-9227-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[2-(2-nitrophenyl)vinyl]quinoline
Inchi Code
1S/C17H12N2O2/c20-19(21)17-8-4-2-6-14(17)10-12-15-11-9-13-5-1-3-7-16(13)18-15/h1-12H/b12-10+
InChI Key
YHBUYTZJYLCAFX-ZRDIBKRKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9227
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9227
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)