Merck
COMH04238F28
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-ethoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,200
5 G
¥42,600
10 G
¥66,000
25 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: QZ-7892-1G
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,200
5 G
¥42,600
10 G
¥66,000
25 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-7892-1G
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-2-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ZCFIATVCNUJMDP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7892
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7892
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)