Merck
COMH04238DDD
Combi-Blocks, Inc.
1-(3-Bromobenzyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,100
5 G
¥91,300
ベンダーカタログ番号: QZ-7556-1G
¥32,100
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,100
5 G
¥91,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-7556-1G
¥32,100
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-bromobenzyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
InChI Key
TUKZQYYLUARXKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7556
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7556
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)