Merck
COMH04238A25
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-[(4-methylphenyl)amino]cyclohex-1-ene-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
ベンダーカタログ番号: QZ-6589-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-6589-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2-(4-toluidino)-1-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO2/c1-3-19-16(18)14-6-4-5-7-15(14)17-13-10-8-12(2)9-11-13/h8-11,17H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
IOXSBEMQDJJFLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6589
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-6589
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)