Merck
COMH042386F5
Combi-Blocks, Inc.
5,6-Dimethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,200
1 G
¥49,600
ベンダーカタログ番号: QZ-5760-250MG
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,200
1 G
¥49,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-5760-250MG
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,6-dimethoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S/c1-12-7-3-5-6(4-8(7)13-2)11-9(14)10-5/h3-4H,1-2H3,(H2,10,11,14)
InChI Key
AIPIIYXJGWHOHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5760
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5760
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)