Merck
COMH042385CF
Combi-Blocks, Inc.
Methyl N-benzoyl-2-methylalaninate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-(benzoylamino)-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-12(2,11(15)16-3)13-10(14)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
TYBIXYNNTSJTGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5462
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5462
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)