Merck
COMH04237F0F
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (2-fluorophenoxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥105,800
25 G
¥204,100
ベンダーカタログ番号: QZ-3714-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥105,800
25 G
¥204,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-3714-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (2-fluorophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-9(11)6-13-8-5-3-2-4-7(8)10/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
MCUICEQLBVRIIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3714
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3714
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)