Merck
COMH04237E2E
Combi-Blocks, Inc.
N-Allyl-4-oxo-3,4-dihydrophthalazine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
ベンダーカタログ番号: QZ-3485-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-3485-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-allyl-4-oxo-3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c1-2-7-13-12(17)10-8-5-3-4-6-9(8)11(16)15-14-10/h2-6H,1,7H2,(H,13,17)(H,15,16)
InChI Key
RHZKAEYCYUEAML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3485
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3485
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)