Merck
COMH04237E0B
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenyl-2-[(phenylsulfonyl)amino]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
ベンダーカタログ番号: QZ-3450-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-3450-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-phenyl-2-[(phenylsulfonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO4S/c1-2-16(15(18)19,13-9-5-3-6-10-13)17-22(20,21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,17H,2H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
DULROBPPXIHIIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3450
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)