Merck
COMH04237C61
Combi-Blocks, Inc.
2-Aminobenzaldehyde phenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
ベンダーカタログ番号: QZ-3015-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-3015-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-aminobenzaldehyde phenylhydrazone
Inchi Code
1S/C13H13N3/c14-13-9-5-4-6-11(13)10-15-16-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,16H,14H2/b15-10+
InChI Key
LCPNCBSCOIMOBC-XNTDXEJSSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3015
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3015
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)