Merck
COMH04237177
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Methoxyphenyl)imidodicarbonimidic diamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
ベンダーカタログ番号: QZ-0194-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QZ-0194-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(2-methoxyphenyl)imidodicarbonimidic diamide
Inchi Code
1S/C9H13N5O/c1-15-7-5-3-2-4-6(7)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
InChI Key
QYLVXKQJMSWUHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0194
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0194
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)