Merck
COMH04237034
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Bis(1h-benzimidazol-2-yl)ethane-1,2-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
ベンダーカタログ番号: QY-9869-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-9869-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1,2-di(1H-benzimidazol-2-yl)-1,2-ethanediol
Inchi Code
1S/C16H14N4O2/c21-13(15-17-9-5-1-2-6-10(9)18-15)14(22)16-19-11-7-3-4-8-12(11)20-16/h1-8,13-14,21-22H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
ALWIRKFXMNFYBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9869
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9869
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)