Merck
COMH04236CFD
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-[(2-Methylquinolin-8-yl)oxy]ethyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
ベンダーカタログ番号: QY-9046-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-9046-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-{2-[(2-methyl-8-quinolinyl)oxy]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-10-6-7-12-4-3-5-13(14(12)16-10)18-9-8-15-11(2)17/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI Key
FQUXKACRHUHDBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9046
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9046
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)