Merck
COMH042369A9
Combi-Blocks, Inc.
[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)phenyl]dimethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
ベンダーカタログ番号: QY-8192-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥54,300
5 G
¥171,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-8192-1G
¥54,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[3-(1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C15H15N3/c1-18(2)12-7-5-6-11(10-12)15-16-13-8-3-4-9-14(13)17-15/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
PHVGLZYQMUYOJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8192
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8192
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)