Merck
COMH0423698C
Combi-Blocks, Inc.
2-[(4-Methylphenyl)(methylsulfonyl)amino]butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
ベンダーカタログ番号: QY-8163-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-8163-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[4-methyl(methylsulfonyl)anilino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-4-11(12(14)15)13(18(3,16)17)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8,11H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
BTMDVCIJJNFLPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)