Merck
COMH04236191
Combi-Blocks, Inc.
Pentachlorophenyl n-[(benzyloxy)carbonyl]glycinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
457.52
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentachlorophenyl {[(benzyloxy)carbonyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C16H10Cl5NO4/c17-10-11(18)13(20)15(14(21)12(10)19)26-9(23)6-22-16(24)25-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,22,24)
InChI Key
RZCFLGRUTAWUCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6117
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6117
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)