Merck
COMH04235B9B
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.56
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-2-3(6)4(5(9)10)8-7-2/h1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
FWSYEYQXPSSQMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4586
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4586
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)