Merck
COMH04235AE5
Combi-Blocks, Inc.
N-(4-Acetylphenyl)adamantane-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
ベンダーカタログ番号: QY-4404-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.4
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-4404-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(4-acetylphenyl)-1-adamantanecarboxamide
Inchi Code
1S/C19H23NO2/c1-12(21)16-2-4-17(5-3-16)20-18(22)19-9-13-6-14(10-19)8-15(7-13)11-19/h2-5,13-15H,6-11H2,1H3,(H,20,22)/t13-,14+,15-,19-
InChI Key
ZTMRQHBDPMLFHM-CSVIQDERSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)