Merck
COMH04235762
Combi-Blocks, Inc.
[2-(1-Isobutyl-1h-benzimidazol-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥42,600
1 G
¥91,700
5 G
¥260,200
10 G
¥386,600
ベンダーカタログ番号: QY-3503-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥42,600
1 G
¥91,700
5 G
¥260,200
10 G
¥386,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-3503-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1-isobutyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3.2ClH/c1-10(2)9-16-12-6-4-3-5-11(12)15-13(16)7-8-14;;/h3-6,10H,7-9,14H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
YWLYEYTZAURENU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3503
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3503
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)