Merck
COMH04235665
Combi-Blocks, Inc.
2'-Benzyl-1'-oxo-1',4'-dihydro-2'h-spiro[cyclopentane-1,3'-isoquinoline]-4'-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
ベンダーカタログ番号: QY-3250-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥115,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.4
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-3250-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2'-benzyl-1'-oxo-2',4'-dihydro-1'H-spiro[cyclopentane-1,3'-isoquinoline]-4'-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C21H21NO3/c23-19-17-11-5-4-10-16(17)18(20(24)25)21(12-6-7-13-21)22(19)14-15-8-2-1-3-9-15/h1-5,8-11,18H,6-7,12-14H2,(H,24,25)
InChI Key
MOWXAAQSBVCOGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3250
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3250
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)