Merck
COMH04235617
Combi-Blocks, Inc.
2-Deoxy-l-erythro-pentopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,300
5 G
¥16,900
25 G
¥47,300
100 G
¥159,600
ベンダーカタログ番号: QY-3172-1G
¥10,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,300
5 G
¥16,900
25 G
¥47,300
100 G
¥159,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-3172-1G
¥10,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-deoxy-L-erythro-pentopyranose
Inchi Code
1S/C5H10O4/c6-3-1-5(8)9-2-4(3)7/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5?/m1/s1
InChI Key
ZVQAVWAHRUNNPG-OVEKKEMJSA-N
保管温度
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-3172
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)