Merck
COMH0423516F
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Chlorophenoxy)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,500
1 G
¥35,600
5 G
¥112,800
10 G
¥183,000
25 G
¥358,500
ベンダーカタログ番号: QY-0704-250MG
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,500
1 G
¥35,600
5 G
¥112,800
10 G
¥183,000
25 G
¥358,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QY-0704-250MG
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-(4-chlorophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-2-9(10(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
CEJKAKCQVUWNNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0704
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0704
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)