Merck
COMH042340A7
Combi-Blocks, Inc.
(6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)quinolin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥48,700
1 G
¥110,500
ベンダーカタログ番号: QW-1301-250MG
¥48,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥48,700
1 G
¥110,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QW-1301-250MG
¥48,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[6-fluoro-4-(trifluoromethyl)-2-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H7F4NO/c12-6-1-2-10-8(3-6)9(11(13,14)15)4-7(5-17)16-10/h1-4,17H,5H2
InChI Key
GTOXFQDLERZVOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1301
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-1301
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)