Merck
COMH039FD3C9
Combi-Blocks, Inc.
6-Fluoro-4-methoxyquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥91,700
25 G
¥176,000
ベンダーカタログ番号: OT-4404-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,200
5 G
¥63,700
10 G
¥91,700
25 G
¥176,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-4404-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
6-fluoro-4-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-13-10-4-5-12-9-3-2-7(11)6-8(9)10/h2-6H,1H3
InChI Key
WCJDENBNMSTOGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)