Merck
COM964466236
Combi-Blocks, Inc.
Tetrapropoxymethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥36,800
1 G
¥80,000
5 G
¥253,200
ベンダーカタログ番号: QV-8942-250MG
¥36,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥36,800
1 G
¥80,000
5 G
¥253,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QV-8942-250MG
¥36,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(tripropoxymethoxy)propane
Inchi Code
1S/C13H28O4/c1-5-9-14-13(15-10-6-2,16-11-7-3)17-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI Key
LFMXSZSVDQJYDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)