Merck
COM964465022
Combi-Blocks, Inc.
(5-Fluoro-2-methoxypyridin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥50,800
1 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: QV-5530-250MG
¥50,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥50,800
1 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QV-5530-250MG
¥50,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-fluoro-2-methoxy-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2O/c1-11-7-2-5(3-9)6(8)4-10-7/h2,4H,3,9H2,1H3
InChI Key
RKRMSVQGAOWYLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5530
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-5530
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)