Merck
COM964463821
Combi-Blocks, Inc.
trans-Octahydro-1h-isoindole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥56,600
250 MG
¥91,700
1 G
¥215,800
5 G
¥634,600
ベンダーカタログ番号: QV-2276-100MG
¥56,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥56,600
250 MG
¥91,700
1 G
¥215,800
5 G
¥634,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QV-2276-100MG
¥56,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3aS,7aS)-octahydro-1H-isoindole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-,8-;/m1./s1
InChI Key
CLQIZUYXKFTUEB-SCLLHFNJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2276
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2276
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)