Merck
COM964462807
Combi-Blocks, Inc.
6,8-Dimethylquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
25 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: LD-1940-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
25 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: LD-1940-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6,8-dimethylquinoline
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-8-6-9(2)11-10(7-8)4-3-5-12-11/h3-7H,1-2H3
InChI Key
RLZSSWLXBLSQKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)