Merck
COM964462714
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥49,600
1 G
¥112,800
ベンダーカタログ番号: AM-2522-250MG
¥49,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥49,600
1 G
¥112,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AM-2522-250MG
¥49,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(3-4-9-6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
UARIIFVOZSXRPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2522
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)