Merck
COM638466658
Combi-Blocks, Inc.
Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl] sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,800
5 G
¥11,000
25 G
¥15,700
100 G
¥27,400
500 G
¥73,000
ベンダーカタログ番号: QN-5788-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,800
5 G
¥11,000
25 G
¥15,700
100 G
¥27,400
500 G
¥73,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QN-5788-1G
¥9,800
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(4-{[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulfonyl}phenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C16H18O6S/c17-9-11-21-13-1-5-15(6-2-13)23(19,20)16-7-3-14(4-8-16)22-12-10-18/h1-8,17-18H,9-12H2
InChI Key
UTNSTOOXQPHXJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5788
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5788
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)