Merck
COM517297873
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,900
1 G
¥66,000
5 G
¥183,000
ベンダーカタログ番号: OT-4237-250MG
¥30,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,900
1 G
¥66,000
5 G
¥183,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-4237-250MG
¥30,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-5-6-13-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4,11H,5-6H2,1H3
InChI Key
GHLBLUXGHUMCJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)