Merck
COM517297761
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-(4-bromo-3-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥42,600
1 G
¥89,400
5 G
¥236,800
ベンダーカタログ番号: CA-5931-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥42,600
1 G
¥89,400
5 G
¥236,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CA-5931-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1-(4-bromo-3-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H10BrFO2/c1-15-10(14)11(4-5-11)7-2-3-8(12)9(13)6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
JXKLZKBJHDSCHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5931
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5931
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)