Merck
COM514239240
Combi-Blocks, Inc.
N-Cbz-2-chloro-4-fluoro-3-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥42,600
1 G
¥82,400
ベンダーカタログ番号: OT-4219-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥42,600
1 G
¥82,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.72
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-4219-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl (2-chloro-4-fluoro-3-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H13ClFNO2/c1-10-12(17)7-8-13(14(10)16)18-15(19)20-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
JRTLYTZVUVLJLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4219
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4219
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)