Merck
COM497527517
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-4-phenylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
ベンダーカタログ番号: YB-4735-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,600
5 G
¥91,700
10 G
¥147,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YB-4735-1G
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyl-4-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-9-12(7-8-13-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
InChI Key
CRWNQZTZTZWPOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4735
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4735
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)