Merck
COM497526815
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 4-chloro-5,6,8,9-tetrahydropyrimido[4,5-d]azepine-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥102,300
1 G
¥197,000
ベンダーカタログ番号: QN-0465-250MG
¥102,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥102,300
1 G
¥197,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.77
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QN-0465-250MG
¥102,300
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl 4-chloro-5,6,8,9-tetrahydro-7H-pyrimido[4,5-d]azepine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H16ClN3O2/c17-15-13-6-8-20(9-7-14(13)18-11-19-15)16(21)22-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11H,6-10H2
InChI Key
SCOCDDMKQDHYSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-0465
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-0465
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)