Merck
COM497526338
Combi-Blocks, Inc.
(7R)-7-Methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥91,700
250 MG
¥150,200
1 G
¥323,400
ベンダーカタログ番号: QM-8608-100MG
¥91,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥91,700
250 MG
¥150,200
1 G
¥323,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QM-8608-100MG
¥91,700
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(R)-7-methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7-6-8(2-3-9-7)10-4-5-11-8/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
LUZJZZUAMGFJKW-SSDOTTSWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-8608
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-8608
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)