Merck
COM497519409
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-5-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥44,900
1 G
¥101,100
5 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: QK-2480-250MG
¥44,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥44,900
1 G
¥101,100
5 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QK-2480-250MG
¥44,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
benzyl 2-methyl-5-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-11-7-8-13(16)9-15(11)14(17)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11H,7-10H2,1H3
InChI Key
ZIKKQYFXMMDLJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2480
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2480
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)