Merck
COM497513884
Combi-Blocks, Inc.
2-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)isoindoline-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥35,600
1 G
¥83,600
5 G
¥228,600
10 G
¥336,300
ベンダーカタログ番号: QI-9216-250MG
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥35,600
1 G
¥83,600
5 G
¥228,600
10 G
¥336,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QI-9216-250MG
¥35,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c13-5-7(6-14)12-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(12)16/h1-4,7,13-14H,5-6H2
InChI Key
NYNGWADTWJVQBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-9216
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-9216
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)