Merck
COM497513600
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,100
5 G
¥82,400
ベンダーカタログ番号: QI-7064-1G
¥28,100
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,100
5 G
¥82,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QI-7064-1G
¥28,100
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2Z)-2-(1,3-benzoxazol-2-yl)-3-hydroxy-2-propenal
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-5-7(6-13)10-11-8-3-1-2-4-9(8)14-10/h1-7H
InChI Key
MEERYQZEXZMOGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7064
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-7064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)