Merck
COM497509960
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl N-[2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥73,000
25 G
¥119,800
ベンダーカタログ番号: OT-4206-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥49,600
10 G
¥73,000
25 G
¥119,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OT-4206-1G
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H21NO2/c1-17(2,3)20-16(19)18-11-10-13-8-9-14-6-4-5-7-15(14)12-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
RFEWTYBARDMNDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4206
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4206
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)