Merck
COM490023464
Combi-Blocks, Inc.
2-Chloromesitylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-1,3,5-trimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11Cl/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
WDZACGWEPQLKOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4675
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4675
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)