Merck
COM490023404
Combi-Blocks, Inc.
2-bromo-3-chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥89,400
5 G
¥288,300
ベンダーカタログ番号: YF-4519-1G
¥89,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥89,400
5 G
¥288,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YF-4519-1G
¥89,400
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-3-chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClF/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,1H3
InChI Key
OQYMEYOOGUEZFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4519
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4519
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)