Merck
COM490021783
Combi-Blocks, Inc.
1,5-Difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,600
5 G
¥112,800
10 G
¥183,000
25 G
¥358,500
100 G
¥1,060,500
ベンダーカタログ番号: YF-0564-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,600
5 G
¥112,800
10 G
¥183,000
25 G
¥358,500
100 G
¥1,060,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YF-0564-1G
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,5-difluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
JLIOVJNEVORVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-0564
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)