Merck
COM466006936
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenylbenzhydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,900
1 G
¥23,400
ベンダーカタログ番号: QE-7192-250MG
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,900
1 G
¥23,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QE-7192-250MG
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c14-15-13(16)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChI Key
URSYVWKUCWNLMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-7192
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-7192
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)