Merck
COM466003723
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromothiophene-2-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,900
5 G
¥56,600
ベンダーカタログ番号: QE-0065-1G
¥23,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,900
5 G
¥56,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: QE-0065-1G
¥23,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClOS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H
InChI Key
QMKGMTULPADQDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-0065
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-0065
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)