Merck
COM448687786
Combi-Blocks, Inc.
4-Aminothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥42,600
1 G
¥89,400
5 G
¥335,100
ベンダーカタログ番号: YD-5545-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥42,600
1 G
¥89,400
5 G
¥335,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: YD-5545-250MG
¥42,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-amino-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5NO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2H,6H2,(H,7,8)
InChI Key
CQGOUQDVWSOUPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YD-5545
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YD-5545
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)